Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo medio Pyrex™
A norma BS 2735
Marca: Quickfit FR100/3M
59.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21432kg
Descrizione
Complies with BS 2735
- With a longer neck than standard Quickfit™ flasks
- Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Specifica
100 mL | |
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing | |
Medium | |
Round |
Borosilicate Glass | |
145 mm | |
24/29 |