Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo medio Pyrex™
A norma BS 2735
29.65€ - 237.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Useful for reducing problems associated with frothing and splashing |
Stile collo | Medium |
Giunto a bussola | 24/29 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10899410
|
Quickfit
FR100/3M |
100 mL | 145 mm |
62.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12578895
|
Quickfit
FR250/3M |
250 mL | 165 mm |
51.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12429016
|
Quickfit
FR500/3U |
500 mL | 205 mm |
29.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12529825
|
Quickfit
FR50/3M |
50 mL | 130 mm |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11318054
|
Quickfit
FR500/3M |
500 mL | 180 mm |
56.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15597850
|
Quickfit
FR150/3M |
150 mL | 150 mm |
237.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15547860
|
Quickfit
FR1L/3UM |
1000 mL | 205 mm |
200.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Complies with BS 2735
- Con un collo più lungo rispetto alle fiasche standard Quickfit™
- Utile per ridurre i problemi associati a schiuma e schizzi
Specifica
Borosilicate Glass | |
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing | |
Medium | |
24/29 |