Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo medio Pyrex™
A norma BS 2735
Marca:  Quickfit FR250/3M
48.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26696kg
Codice prodotto. 12578895
  • 51.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complies with BS 2735
  • With a longer neck than standard Quickfit™ flasks
  • Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Specifica
Specifica
250 mL
Utile per ridurre i problemi associati a schiuma e schizzi
Medio
Vetro borosilicato
165 mm
24/29