Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo medio Pyrex™
A norma BS 2735
Marca:  Quickfit FR1L/3UM
190.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59000kg
Codice prodotto. 15547860
  • 200.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complies with BS 2735
  • With a longer neck than standard Quickfit™ flasks
  • Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Specifica
Specifica
1000 mL
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Medium
Borosilicate Glass
205 mm
24/29