Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo medio Pyrex™
A norma BS 2735
Marca:  Quickfit FR150/3M
225.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19000kg
Codice prodotto. 15597850
  • 237.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complies with BS 2735
  • With a longer neck than standard Quickfit™ flasks
  • Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Specifica
Specifica
150 mL
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing
Medium
Borosilicate Glass
150 mm
24/29