Learn More
Matraccio a fondo piatto in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
Marca:  Quickfit FF100/2S
99.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 12498926
  • 105.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
  • Complies with ISO 1773 and ISO 4797
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Flat base allows use with hotplates
Specifica
Specifica
ISO 1773, ISO 4797
Borosilicate Glass
Short
Flat
100 mL
95 mm
19/26