Learn More
Matraccio a fondo piatto in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
78.00€ - 750.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1773, ISO 4797 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile collo | Short |
Forma del fondo | Flat |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12498936
|
Quickfit
FF1L/3US |
1000 mL | 170 mm | 24/29 |
93.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12498926
|
Quickfit
FF100/2S |
100 mL | 95 mm | 19/26 |
105.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12418936
|
Quickfit
FF100/3S |
100 mL | 103 mm | 24/29 |
99.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12428936
|
Quickfit
FF100/4S |
100 mL | 103 mm | 29/32 |
157.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10243930
|
Quickfit
FF150/3S |
150 mL | 110 mm | 24/29 |
180.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10697445
|
Quickfit
FF150/5S |
150 mL | 115 mm | 34/35 |
163.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12428946
|
Quickfit
FF250/2S |
250 mL | 130 mm | 19/26 |
173.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10309754
|
Quickfit
FF250/4S |
250 mL | 130 mm | 29/32 |
225.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10831041
|
Quickfit
FF250/5S |
250 mL | 130 mm | 34/35 |
186.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12509885
|
Quickfit
FF500/3S |
500 mL | 140 mm | 24/29 |
179.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12418956
|
Quickfit
FF500/4S |
500 mL | 145 mm | 29/32 |
195.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10851201
|
Quickfit
FF50/2S |
50 mL | 85 mm | 19/26 |
120.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12661992
|
Quickfit
FF50/3S |
50 mL | 85 mm | 24/29 |
90.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11980885
|
Quickfit
FF250/3S |
250 mL | 130 mm | 24/29 |
116.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15527840
|
Quickfit
FF2L/5S |
2000 mL | 215 mm | 34/35 |
372.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12408946
|
Quickfit
FF1L/4S |
1000 ml | 187 mm | 29/32 |
78.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15567830
|
Quickfit
FF150/2S |
150 mL | 105 mm | 19/26 |
505.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15577830
|
Quickfit
FF150/4S |
150 mL | 110 mm | 29/32 |
505.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15517840
|
Quickfit
FF2L/4S |
2000 mL | 230 mm | 29/32 |
389.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15547840
|
Quickfit
FF500/2S |
500 mL | 135 mm | 19/26 |
555.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15567840
|
Quickfit
FF500/5S |
500 mL | 155 mm | 34/35 |
750.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15597830
|
Quickfit
FF1L/5S |
1000 mL | 175 mm | 34/35 |
441.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15507840
|
Quickfit
FF2L/3S |
2000 mL | 205 mm | 24/29 |
392.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15557830
|
Quickfit
FF100/5S |
100 mL | 103 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15537840
|
Quickfit
FF4L/7S |
4 L | 260 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
- Conforme a ISO 1773 e ISO 4797
- Con giunto in vetro smerigliato Quickfit™ di altissima qualità
- Vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e alla corrosione chimica
- La base piatta consente l’uso con piastre riscaldanti
Specifica
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilicate Glass | |
Short | |
Flat |