Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con connettore filettato e imboccatura smerigliata Quickfit™
A norma ISO 6556
Marca: Quickfit FB250/3SC
159.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64000kg
Descrizione
- Complies with ISO 6556
- Büchner flasks with precision-ground Quickfit™ socket
- Side-arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9mm bore vacuum tubing; Unscrew connector from flask and fit tubing, rescrew connector and tubing to flask
- Heavy walls and bases for vacuum filtration work
Specifica
ISO 6556 | |
Vetro borosilicato | |
Connettore filettato in PTFE |
250 mL | |
145 mm | |
85 mm |