Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con connettore filettato e imboccatura smerigliata Quickfit™
A norma ISO 6556
173.00€ - 225.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 6556 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Include | Connettore filettato in PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12483611
|
Quickfit
FB1L/3SC |
1000 ml | 227 mm | 136 mm |
225.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12559845
|
Quickfit
FB250/3SC |
250 mL | 145 mm | 85 mm |
173.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12589855
|
Quickfit
FB500/3SC |
500 mL | 172 mm | 105 mm |
199.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- A norma ISO 6556
- Fiasche Büchner con manicotto smerigliato di precisione Quickfit™
- Il braccio laterale è dotato di un connettore a vite in PTFE per il fissaggio sicuro di tubi per vuoto con diametro interno di 9 mm; svitare il connettore dalla fiasca e montare il tubo, riavvitare il connettore e il tubo sulla fiasca
- Pareti e basi pesanti per operazioni di filtrazione a vuoto
Specifica
ISO 6556 | |
Vetro borosilicato | |
Connettore filettato in PTFE |