Learn More
Tappo cavo in vetro borosilicato con testa piatta e rastremazione standard Quickfit™
Utilizzare questo tappo in vetro con vetreria con manicotti Quickfit™ e altra vetreria con manicotti in vetro smerigliato standard. I tappi cavi in vetro borosilicato con testa piatta e rastremazione standard Azlon&trade sono leggeri, duraturi e facili da impugnare.
Marca: Quickfit SB10
38.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Use this glass stopper with Quickfit™ jointed glassware and other glassware having standard ground glass sockets. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers are lightweight, durable and easy to grip.
- Conforms to the standard tapers as outlined in ISO 383
- Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
- Hollow-blown construction to reduce weight
- Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
- Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
Specifica
Tappo | |
Vetro borosilicato | |
Standard; 10/19 |
Durata chimica ed elevate prestazioni termiche | |
Articoli con giunti Quickfit™ e altra vetreria con imboccatura standard in vetro smerigliato |