Learn More
Epredia™ RA Lamb 14-Drawer Slide Filing Cabinets, mini, grey
Vertically store up to 6000 76 x 26mm microscope slides with these 14-Drawer Cabinets.
414.00€
Specifica
Tipo | Slide Filing Cabinet |
---|---|
Capacità vetrino | 6000 |
Profondità (sistema metrico) unità | 480 mm |
Sostegni dispositivo | 6000 Slides |
Altezza (sistema metrico) unità | 480 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12131820
|
Epredia™
E43/12BLUE |
Blu | 6000 |
414.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12151830
|
Epredia™
E43/12GREY |
Grigio | 6000 |
414.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Store up to either 3000 or 6000 76 x 26mm microscope slides
- Ideal for large-volume laboratory work
- Available in three colors for color-coding huge batches of slides
Specifica
Slide Filing Cabinet | |
480 mm | |
480 mm | |
Steel | |
140 mm |
6000 | |
6000 Slides | |
76 mm | |
26 mm |