Learn More
Hamilton™ Non-Filtered Racked Pipette Tips
Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed.
Marca:  Hamilton™ 68010-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15305084
  • 54.15€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from chemically resistant virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
  • Pre-sterilized or non-sterile
  • 96 tips to a rack
Specifica
Specifica
1000 μL
Non-Filtered