Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
La bilancia Ranger Count 4000 è lo strumento ideale per attività di conteggio industriale difficili, che richiedono ottima robustezza ed elevata accuratezza, per di pesatura, conteggio e misura industriali.
Marca: OHAUS™ 30237022
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.90000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descrizione
- Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
- L'accuratezza delle prestazioni di pesata e conteggio sono garantite dalla risoluzione interna di conteggio, pari a 1:1.500.000 e dal software per l'ottimizzazione automatica, che riduce gli errori.
- Facile da usare con il software SmarText™, un display centrale per il conteggio e i tasti dedicati Campione e Tara.
Specifica
210 ore con batteria ricaricabile | |
Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile | |
LCD a 3 finestre, retroilluminato + 3 LED | |
1.000000 g | |
1.000000 g | |
Grammo, Chilogrammo | |
7.000 kg |
Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio) | |
15.00 kg | |
5.000000 g | |
RC41M15-M | |
-10°C to +40°C | |
327 x 315 x 122 mm |