Learn More
Rb1 Mouse, Clone: 1F8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Rb1 |
---|---|
Clone | 1F8 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940778
|
EnquireBio
5925-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930778
|
EnquireBio
5925-MSM1-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Rb1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5925 | |
Recombinant human Rb1 protein fragment of 283 amino acid residues | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
105kDa |
1F8 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000312 | |
RB1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma. |