Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PIGR Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) PIGR, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_776568.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 281401 |
Nome | PIGR Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16073710
|
enQuireBio™
QP6494-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16013720
|
enQuireBio™
QP6494-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063710
|
enQuireBio™
QP6494-YE-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093710
|
enQuireBio™
QP6494-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003720
|
enQuireBio™
QP6494-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083710
|
enQuireBio™
QP6494-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_776568.1 | |
PIGR Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281401 | |
Research Use Only | |
PIGR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ESRGLIKEQY EGRLALLTEP GNGTYTVILN QLTDQDTGFY WCVTDGDTRW ISTVELKVVQ GEPSLKVPKN VTAWLGEPLK LSCHFPCKFY SFEKYWCKWS NRGCSALPTQ NDGPSQAFVS CDQNSQVVSL NLDTVTKEDE GWYWCGVKEG PRYGETAAVY VAVESRVKGS QGAKQVKAAP AGAAIQSRAG EIQNKALLDP S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |