Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-18 / IL-1F4 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL-18 / IL-1F4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8263-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16003631
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001003169.1
IL-18 / IL-1F4 Protein
Research Use Only
IL18
Recombinant Protein
E. coli
YFGKLEPKLS IIRNLNDQVL FVNEGNQPVF EDMPDSDCTD NAPHTIFIIY MYKDSLTRGL AVTISVKYKT MSTLSCKNKT ISFQKMSPPD SINDEGNDII FFQRSVPGHD DKIQFESSLY KGHFLACKKE NDLFKLILKD KDENGDKSIM FTVQNKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403796
10 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol