Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cystathionine beta-lyase MetC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cystathionine beta-lyase MetC, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417481.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 946240 |
Nome | Cystathionine beta-lyase MetC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16006541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16026541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16016541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16036541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_417481.1 | |
Cystathionine beta-lyase MetC Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946240 | |
Research Use Only | |
metC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADKKLDTQL VNAGRSKKYT LGAVNSVIQR ASSLVFDSVE AKKHATRNRA NGELFYGRRG TLTHFSLQQA MCELEGGAGC VLFPCGAAAV ANSILAFIEQ GDHVLMTNTA YEPSQDFCSK ILSKLGVTTS WFDPLIGADI VKHLQPNTKI VFLESPGSIT MEVHDVPAIV AAVRSVVPDA IIMIDNTWAA GVLFKALDFG IDVSIQAATK YLVGHSDAMI GTAVCNARCW EQLRENAYLM GQMVDADTAY ITSRGLRTLG VRLRQHHESS LKVAEWLAEH PQVARVNHPA LPGSKGHEFW KRDFTGSSGL FSFVLKKKLN NEELANYLDN FSLFSMAYSW GGYESLILAN QPEHIAAIRP QGEIDFSGTL IRLHIGLEDV DDLIADLDAG FA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |