Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417063.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947040 |
Nome | Signal peptidase I Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098310
|
enQuireBio™
QP7340-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_417063.1 | |
Signal peptidase I Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947040 | |
Research Use Only | |
lepB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RSFIYEPFQI PSGSMMPTLL IGDFILVEKF AYGIKDPIYQ KTLIETGHPK RGDIVVFKYP EDPKLDYIKR AVGLPGDKVT YDPVSKELTI QPGCSSGQAC ENALPVTYSN VEPSDFVQTF SRRNGGEATS GFFEVPKNET KENGIRLSER KETLGDVTHR ILTVPIAQDQ VGMYYQQPGQ QLATWIVPPG QYFMMGDNRD NSADSRYWGF VPEANLVGRA TAIWMSFDKQ EGEWPTGLRL SRIGGIH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |