missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli TNAA Protein

A cDNA sequence encoding the TNAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13764-20ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15934629

  • 212.00€ / 20µg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

TNAA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENFKHL PEPFRIRVIE PVKRTTRAYR EEAIIKSGMN PFLLDSEDVF IDLLTDSGTG AVTQSMQAAM MRGDEAYSGS RSYYALAESV KNIFGYQYTI PTHQGRGAEQ IYIPVLIKKR EQEKGLDRSK MVAFSNYFFD TTQGHSQING CTVRNVYIKE AFDTGVRYDF KGNFDLEGLE RGIEEVGPNN VPYIVATITS NSAGGQPVSL ANLKAMYSIA KKYDIPVVMD SARFAENAYF IKQREAEYKD WTIEQITRET YKYADMLAMS AKKDAMVPMG GLLCMKDDSF FDVYTECRTL CVVQEGFPTY GGLEGGAMER LAVGLYDGMN LDWLAYRIAQ VQYLVDGLEE IGVVCQQAGG HAAFVDAGKL LPHIPADQFP AQALACELYK VAGIRAVEIG SFLLGRDPKT GKQLPCPAEL LRLTIPRATY TQTHMDFIIE AFKHVKENAA NIKGLTFTYE PKVLRHFTAK LKEV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
The TNAA solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali