Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transketolase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transketolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000098614.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947420 |
Nome | Transketolase 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16017710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16027710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067710
|
enQuireBio™
QP7207-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_000098614.1 | |
Transketolase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947420 | |
Research Use Only | |
tktA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSRKELANA IRALSMDAVQ KAKSGHPGAP MGMADIAEVL WRDFLKHNPQ NPSWADRDRF VLSNGHGSML IYSLLHLTGY DLPMEELKNF RQLHSKTPGH PEVGYTAGVE TTTGPLGQGI ANAVGMAIAE KTLAAQFNRP GHDIVDHYTY AFMGDGCMME GISHEVCSLA GTLKLGKLIA FYDDNGISID GHVEGWFTDD TAMRFEAYGW HVIRDIDGHD AASIKRAVEE ARAVTDKPSL LMCKTIIGFG SPNKAGTHDS HGAPLGDAEI ALTREQLGWK YAPFEIPSEI YAQWDAKEAG QAKESAWNEK FAAYAKAYPQ EAAEFTRRMK GEMPSDFDAK AKEFIAKLQA NPAKIASRKA SQNAIEAFGP LLPEFLGGSA DLAPSNLTLW SGSKAINEDA AGNYIHYGVR EFGMTAIANG ISLHGGFLPY TSTFLMFVEY ARNAVRMAAL MKQRQVMVYT HDSIGLGEDG PTHQPVEQVA SLRVTPNMST WRPCDQVESA VAWKYGVERQ DGPTALILSR QNLAQQERTE EQLANIARGG YVLKDCAGQP ELIFIATGSE VELAVAAYEK LTAEGVKARV VSMPSTDAFD KQDAAYRESV LPKAVTARVA VEAGIADYWY KYVGLNGAIV GMTTFGESAP AELLFEEFGF TVDNVVAKAK ELL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |