Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_207680.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 899415 |
Nome | Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16026521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076521
|
enQuireBio™
QP8796-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_207680.1 | |
Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
H. pylori | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
899415 | |
Research Use Only | |
vacA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTVIIPAIVG GIATGAAVGT VSGLLGWGLK QAEEANKTPD KPDKVWRIQA GKGFNEFPNK EYDLYRSLLS SKIDGGWDWG NAATHYWVKG GQWNKLEVDM KDAVGTYNLS GLRNFTGGDL DVNMQKATLR LGQFNGNSFT SYKDSADRTT RVDFNAKNIL IDNFLEINNR VGSGAGRKAS STVLTLQASE GITSSKNAEI SLYDGATLN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |