Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-3b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
205.00€ - 1600.00€
Specifica
Nome Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein
Purezza HCV Core Genotype-3b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15989528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12152-100UG
100 μg
205.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15909538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12152-500UG
500 μg
800.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15999528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12152-1MG
1 mg
1600.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-Hcl pH 8.0, 0.2% Triton-X, 1.5M urea and 50% glycerol.
HCV Core Genotype-3b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C