Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12222-BG-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15989738
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis E
Beta-galactosidase
HEV ORF2 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).