Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L19, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_055578.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9801 |
Nome | 39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092900
|
enQuireBio™
QP6381-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_055578.2 | |
39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9801 | |
Research Use Only | |
MRPL19 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAACIAAGHW AAMGLGRSFQ AARTLLPPPA SIACRVHAGP VRQQSTGPSE PGAFQPPPKP VIVDKHRPVE PERRFLSPEF IPRRGRTDPL KFQIERKDML ERRKVLHIPE FYVGSILRVT TADPYASGKI SQFLGICIQR SGRGLGATFI LRNVIEGQGV EICFELYNPR VQEIQVVKLE KRLDDSLLYL RDALPEYSTF DVNMKPVVQE PNQKVPVNEL KVKMKPKPWS KRWERPNFNI KGIRFDLCLT EQQMKEAQKW NQPWLEFDMM REYDTSKIEA AIWKEIEASK RS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |