Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8417-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16074501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001005.1
40S ribosomal protein S10 Protein
Research Use Only
RPS10
Recombinant Protein
E. coli
PKKNRIAIYE LLFKEGVMVA KKDVHMPKHP ELADKNVPNL HVMKAMQSLK SRGYVKEQFA WRHFYWYLTN EGIQYLRDYL HLPPEIVPAT LRRSRPETGR PRPKGLEGER PARLTRGEAD RDTYRRSAVP PGADKKAEAG AGSATEFQFR GGFGRGRGQP PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6204
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol