Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7825-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001129177.1
ACBD4 Protein
Research Use Only
ACBD4
Recombinant Protein
E. coli
MGTEKESPEP DCQKQFQAAV SVIQNLPKNG SYRPSYEEML RFYSYYKQAT MGPCLVPRPG FWDPIGRYKW DAWNSLGKMS REEAMSAYIT EMKLVAQKVI DTVPLGEVAE DMFGYFEPLY QVIPDMPRPP ETFLRRVTGW KEQVVNGDVG AVSEPPCLPK EPAPPSPESH SPRDLDSEVF CDSLEQLEPE LVWTEQRAAS GGKRDPRNSP VPPTKKEGLR GSPPGPQELD VWLLGTVRAL QESMQEVQAR VQSLESMPRP PEQRPQPRPS ARPWPLGLPG PALLFFLLWP FVVQWLFRMF RTQKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79777
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol