Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase class-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase class-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000662.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 128 |
Nome | Alcohol dehydrogenase class-3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15946459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15966459
|
enQuireBio™
QP5616-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000662.3 | |
Alcohol dehydrogenase class-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
128 | |
Research Use Only | |
ADH5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANEVIKCKAA VAWEAGKPLS IEEIEVAPPK AHEVRIKIIA TAVCHTDAYT LSGADPEGCF PVILGHEGAG IVESVGEGVT KLKAGDTVIP LYIPQCGECK FCLNPKTNLC QKIRVTQGKG LMPDGTSRFT CKGKTILHYM GTSTFSEYTV VADISVAKID PLAPLDKVCL LGCGISTGYG AAVNTAKLEP GSVCAVFGLG GVGLAVIMGC KVAGASRIIG VDINKDKFAR AKEFGATECI NPQDFSKPIQ EVLIEMTDGG VDYSFECIGN VKVMRAALEA CHKGWGVSVV VGVAASGEEI ATRPFQLVTG RTWKGTAFGG WKSVESVPKL VSEYMSKKIK VDEFVTHNLS FDEINKAFEL MHSGKSIRTV VKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |