Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AS3MT Protein
A cDNA sequence encoding the AS3MT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | AS3MT Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976078
|
enQuireBio™
QP11080-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966078
|
enQuireBio™
QP11080-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956078
|
enQuireBio™
QP11080-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
AS3MT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AS3MT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAALRD AEIQKDVQTY YGQVLKRSAD LQTNGCVTTA RPVPKHIREA LQNVHEEVAL RYYGCGLVIP EHLENCWILD LGSGSGRDCY VLSQLVGEKG HVTGIDMTKG QVEVAEKYLD YHMEKYGFQA SNVTFIHGYI EKLGEAGIKN ESHDIVVSNCVINLVPDKQQ VLQEAYRVLK HGGELYFSDV YTSLELPEEI RTHKVLWGEC LGGALYWKEL AVLAQKIGFC PPRLVTANLI TIQNKELERV IGDCRFVSAT FRLFKHSKTG PTKRCQVIYN GGITGHEKEL MFDANFTFKE GEIVEVDEET AAILKNSRFA QDFLIRPIGE KLPTSGGCSA LELKDIITDP FKLAEESDSM KSRCVPDAAG GCCGTKKSC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |