Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5709-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15957179
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003912.1
BCL10 Protein
Research Use Only
BCL10
Recombinant Protein
E. coli
MEPTAPSLTE EDLTEVKKDA LENLRVYLCE KIIAERHFDH LRAKKILSRE DTEEISCRTS SRKRAGKLLD YLQENPKGLD TLVESIRREK TQNFLIQKIT DEVLKLRNIK LEHLKGLKCS SCEPFPDGAT NNLSRSNSDE SNFSEKLRAS TVMYHPEGES STTPFFSTNS SLNLPVLEVG RTENTIFSST TLPRPGDPGA PPLPPDLQLE EEGTCANSSE MFLPLRSRTV SRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8915
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol