Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast carcinoma-amplified sequence 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003648.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8537 |
Nome | Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987139
|
enQuireBio™
QP5705-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907149
|
enQuireBio™
QP5705-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997139
|
enQuireBio™
QP5705-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917149
|
enQuireBio™
QP5705-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927149
|
enQuireBio™
QP5705-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937149
|
enQuireBio™
QP5705-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_003648.2 | |
Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8537 | |
Research Use Only | |
BCAS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNQMSVPQR VEDQENEPEA ETYQDNASAL NGVPVVVSTH TVQHLEEVDL GISVKTDNVA TSSPETTEIS AVADANGKNL GKEAKPEAPA AKSRFFLMLS RPVPGRTGDQ AADSSLGSVK LDVSSNKAPA NKDPSESWTL PVAAGPGQDT DKTPGHAPAQ DKVLSAARDP TLLPPETGGA GGEAPSKPKD SSFFDKFFKL DKGQEKVPGD SQQEAKRAEH QDKVDEVPGL SGQSDDVPAG KDIVDGKEKE GQELGTADCS VPGDPEGLET AKDDSQAAAI AENNNSIMSF FKTLVSPNKA ETKKDPEDTG AEKSPTTSAD LKSDKANFTS QETQGAGKNS KGCNPSGHTQ SVTTPEPAKE GTKEKSGPTS LPLGKLFWKK SVKEDSVPTG AEENVVCESP VEIIKSKEVE SALQTVDLNE GDAAPEPTEA KLKREESKPR TSLMAFLRQM SVKGDGGITH SEEINGKDSS CQTSDSTEKT ITPPEPEPTG APQKGKEGSS KDKKSAAEMN KQKSNKQEAK EPAQCTEQAT VDTNSLQNGD KLQKRPEKRQ QSLGGFFKGL GPKRMLDAQV QTDPVSIGPV GKSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |