Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000052.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 695 |
Nome | Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16097451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007461
|
enQuireBio™
QP9013-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000052.1 | |
Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
695 | |
Research Use Only | |
Btk | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAVILESIFL KRSQQKKKTS PLNFKKRLFL LTVHKLSYYE YDFERGRRGS KKGSIDVEKI TCVETVVPEK NPPPERQIPR RGEESSEMEQ ISIIERFPYP FQVVYDEGPL YVFSPTEELR KRWIHQLKNV IRYNSDLVQK YHPCFWIDGQ YLCCSQTAKN AMGCQILENR NGSLKPGSSH RKTKKPLPPT PEEDQILKKP LPPEPAAAPV STSELKKVVA LYDYMPMNAN DLQLRKGDEY FILEESNLPW WRARDKNGQE GYIPSNYVTE AEDSIEMYEW YSKHMTRSQA EQLLKQEGKE GGFIVRDSSK AGKYTVSVFA KSTGDPQGVI RHYVVCSTPQ SQYYLAEKHL FSTIPELINY HQHNSAGLIS RLKYPVSQQN KNAPSTAGLG YGSWEIDPKD LTFLKELGTG QFGVVKYGKW RGQYDVAIKM IKEGSMSEDE FIEEAKVMMN LSHEKLVQLY GVCTKQRPIF IITEYMANGC LLNYLREMRH RFQTQQLLEM CKDVCEAMEY LESKQFLHRD LAARNCLVND QGVVKVSDFG LSRYVLDDEY TSSVGSKFPV RWSPPEVLMY SKFSSKSDIW AFGVLMWEIY SLGKMPYERF TNSETAEHIA QGLRLYRPHL ASEKVYTIMY SCWHEKADER PTFKILLSNI LDVMDEES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |