Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-Myc-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8016-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16092171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_036465.2
C-Myc-binding Protein
Research Use Only
MYCBP
Recombinant Protein
E. coli
AHYKAADSKR EQFRRYLEKS GVLDTLTKVL VALYEEPEKP NSALDFLKHH LGAATPENPE IELLRLELAE MKEKYEAIVE ENKKLKAKLA QYEPPQEEKR AE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26292
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol