Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-type lectin domain family 4 member C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-type lectin domain family 4 member C, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1320.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_569708.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 170482 |
Nome | C-type lectin domain family 4 member C Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16072031
|
enQuireBio™
QP7991-MA-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082031
|
enQuireBio™
QP7991-MA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062031
|
enQuireBio™
QP7991-MA-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_569708.1 | |
C-type lectin domain family 4 member C Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
170482 | |
Research Use Only | |
CLEC4C | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
NFMYSKTVKR LSKLREYQQY HPSLTCVMEG KDIEDWSCCP TPWTSFQSSC YFISTGMQSW TKSQKNCSVM GADLVVINTR EEQDFIIQNL KRNSSYFLGL SDPGGRRHWQ WVDQTPYNEN VTFWHSGEPN NLDERCAIIN FRSSEEWGWN DIHCHVPQKS ICKMKKIYI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |