missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C9 Protein
A cDNA sequence encoding the C9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | C9 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916598
|
enQuireBio™
QP11243-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996588
|
enQuireBio™
QP11243-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906598
|
enQuireBio™
QP11243-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
C9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYTTSYD PELTESSGSA SHIDCRMSPW SEWSQCDPCL RQMFRSRSIE VFGQFNGKRC TDAVGDRRQC VPTEPCEDAE DDCGNDFQCS TGRCIKMRLR CNGDNDCGDF SDEDDCESEP RPPCRDRVVE ESELARTAGY GINILGMDPL STPFDNEFYN GLCNRDRDGN TLTYYRRPWN VASLIYETKG EKNFRTEHYE EQIEAFKSII QEKTSNFNAA ISLKFTPTET NKAEQCCEET ASSISLHGKG SFRFSYSKNE TYQLFLSYSS KKEKMFLHVK GEIHLGRFVM RNRDVVLTTT FVDDIKALPT TYEKGEYFAF LETYGTHYSS SGSLGGLYEL IYVLDKASMK RKGVELKDIK RCLGYHLDVS LAFSEISVGA EFNKDDCVKR GEGRAVNITS ENLIDDVVSL IRGGTRKYAF ELKEKLLRGT VIDVTDFVNW ASSINDAPVL ISQKLSPIYN LVPVKMKNAH LKKQNLERAI EDYINEFSVR KCHTCQNGGT VILMDGKCLC ACPFKFEGIA CEISKQKISE GLPALEFPNE K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |