Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001185797.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 823 |
Nome | Calpain-1 catalytic subunit Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-100UG |
100 μg |
525.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15967519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15987519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001185797.1 | |
Calpain-1 catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
823 | |
Research Use Only | |
Capn1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSEEIITPVY CTGVSAQVQK QRARELGLGR HENAIKYLGQ DYEQLRVRCL QSGTLFRDEA FPPVPQSLGY KDLGPNSSKT YGIKWKRPTE LLSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNDTL LHRVVPHGQS FQNGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVVDDLLPI KDGKLVFVHS AEGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGST SEGFEDFTGG VTEWYELRKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SIDISSVLDM EAITFKKLVK GHAYSVTGAK QVNYRGQVVS LIRMRNPWGE VEWTGAWSDS SSEWNNVDPY ERDQLRVKME DGEFWMSFRD FMREFTRLEI CNLTPDALKS RTIRKWNTTL YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LDETDDPDDY GDRESGCSFV LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYEVPP ELVGQPAVHL KRDFFLANAS RARSEQFINL REVSTRFRLP PGEYVVVPST FEPNKEGDFV LRFFSEKSAG TVELDDQIQA NLPDEQVLSE EEIDENFKAL FRQLAGEDME ISVKELRTIL NRIISKHKDL RTKGFSLESC RSMVNLMDRD GNGKLGLVEF NILWNRIRNY LSIFRKFDLD KSGSMSAYEM RMAIESAGFK LNKKLYELII TRYSEPDLAV DFDNFVCCLV RLETMFRFFK TLDTDLDGVV TFDLFKWLQL TMFA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |