Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNA2 Protein
A cDNA sequence encoding the CCNA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 890 |
---|---|
Nome | CCNA2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CCNA2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946748
|
enQuireBio™
QP11294-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936748
|
enQuireBio™
QP11294-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926748
|
enQuireBio™
QP11294-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
890 | |
Research Use Only | |
CCNA2 | |
Human | |
His | |
CCNA2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
CCNA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLGNSA PGPATREAGS ALLALQQTAL QEDQENINPE KAAPVQQPRT RAALAVLKSG NPRGLAQQQR PKTRRVAPLK DLPVNDEHVT VPPWKANSKQ PAFTIHVDEA EKEAQKKPAE SQKIEREDAL AFNSAISLPG PRKPLVPLDY PMDGSFESPHTMDMSIVLED EKPVSVNEVP DYHEDIHTYL REMEVKCKPK VGYMKKQPDI TNSMRAILVD WLVEVGEEYK LQNETLHLAV NYIDRFLSSM SVLRGKLQLV GTAAMLLASK FEEIYPPEVA EFVYITDDTY TKKQVLRMEH LVLKVLTFDL AAPTVNQFLT QYFLHQQPAN CKVESLAMFLGELSLIDADP YLKYLPSVIA GAAFHLALYT VTGQSWPESL IRKTGYTLES LKPCLMDLHQ TYLKAPQHAQ QSIREKYKNS KYHGVSLLNP PETLNL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |