Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Human CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 985.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000065.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 959 |
Nome | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15923618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000065.1 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQKGDQNPQI AAHVISEASS KTTSVLQWAE KGYYTMSNNL VTLENGKQLT VKRQGLYYIY AQVTFCSNRE ASSQAPFIAS LWLKSPGRFE RILLRAANTH SSAKPCGQQS IHLGGVFELQ PGASVFVNVT DPSQVSHGTG FTSFGLLKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
959 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by human PBMC is less than 5-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized |