missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD58 Protein

A cDNA sequence encoding the CD58 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11340-HIS-2ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15946928

  • 137.00€ / 2µg
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

965
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFSQQIYG VVYGNVTFHV PSNVPLKEVL WKKQKDKVAE LENSEFRAFS SFKNRVYLDT VSGSLTIYNL TSSDEDEYEM ESPNITDTMK FFLYVLESLP SPTLTCALTN GSIEVQCMIP EHYNSHRGLI MYSWDCPMEQ CKRNSTSIYF KMENDLPQKI QCTLSNPLFN TTSSIILTTC IPSSGHSRHR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
CD58 Protein
Research Use Only
CD58
Human
His
CD58 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer and 10% glycerol.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali