Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD70 / CD27L / TNFSF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9053-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16087541
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001243.1
CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
Research Use Only
CD70
Recombinant Protein
Yeast
QRFAQAQQQL PLESLGWDVA ELQLNHTGPQ QDPRLYWQGG PALGRSFLHG PELDKGQLRI HRDGIYMVHI QVTLAICSST TASRHHPTTL AVGICSPASR SISLLRLSFH QGCTIASQRL TPLARGDTLC TNLTGTLLPS RNTDETFFGV QWVRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
970
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol