missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD70 / CD27L / TNFSF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001243.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 970 |
Nome | CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057541
|
enQuireBio™
QP9053-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16097541
|
enQuireBio™
QP9053-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067541
|
enQuireBio™
QP9053-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087541
|
enQuireBio™
QP9053-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007551
|
enQuireBio™
QP9053-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077541
|
enQuireBio™
QP9053-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001243.1 | |
CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
970 | |
Research Use Only | |
CD70 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QRFAQAQQQL PLESLGWDVA ELQLNHTGPQ QDPRLYWQGG PALGRSFLHG PELDKGQLRI HRDGIYMVHI QVTLAICSST TASRHHPTTL AVGICSPASR SISLLRLSFH QGCTIASQRL TPLARGDTLC TNLTGTLLPS RNTDETFFGV QWVRP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |