missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD99 Protein

A cDNA sequence encoding the CD99 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11359-5ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15937008

  • 414.00€ / 5µg
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

4267
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MARGAALALL LFGLLGVLVA APDGGFDLSD ALPDNENKKP TAIPKKPSAG DDFDLGDAVV DGENDDPRPP NPPKPMPNPN PNHPSSSGSF SDADLADGVS GGEGKGGSDG GGSHRKEGEE ADAPGVIPGI VGAVVVAVAG AISSFIAYQK KKLCFKENAE QGEVDMESHR NANAEPAVQR TLLEK
CD99 Protein
Research Use Only
CD99
Human
Untagged
CD99 at 0.1 mg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali