Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10035-ba-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15962788
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
CDK4 Protein
Research Use Only
CDK4
Recombinant Protein
Baculovirus
MATSRYEPVA EIGVGAYGTV YKARDPHSGH FVALKSVRVP NGGGGGGGLP ISTVREVALL RRLEAFEHPN VVRLMDVCAT SRTDREIKRC FVESLSSVET LKPTSWAKSL T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol