Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5818-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15927989
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_075060.1
Centromere protein 1
Research Use Only
CENPH
Recombinant Protein
E. coli
MEEQPQMQDA DEPADSGGEG RAGGPPQVAG AQAACSEDRM TLLLRLRAQT KQQLLEYKSM VDASEEKTPE QIMQEKQIEA KIEDLENEIE EVKVAFEIKK LALDRMRLST ALKKNLEKIS RQSSVLMDNM KHLLELNKLI MKSQQESWDL EEKLLDIRKK RLQLKQASES KLLEIQTEKN KQKIDLDSME NSERIKIIRQ NLQMEIKITT VIQHVFQNLI LGSKVNWAED PALKEIVLQL EKNVDMM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64946
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol