Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5844-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15968189
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001295012.1
CMA1 / Chymase 1 Protein
Research Use Only
CMA1
Recombinant Protein
E. coli
IIGGTECKPH SRPYMAYLEI VTSNGPSKFC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRS ITVTLGAHNI TEEEDTWQKL EVIKQFRHPK YNTSTLHHDI MLLKLKEKAS LTLAVGTLPF PSQFNFVPPG RMCRVAGWGR TGVLKPGSDT LQEVKLRLMD PQACSHFRDF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGR SDAKPPAVFT RISHYRPWIN QILQAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1215
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol