Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5738-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15967399
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001308126.1
COA1 Protein
Research Use Only
COA1
Recombinant Protein
E. coli
QKFHSRALYY KLAVEQLQSH PEAQEALGPP LNIHYLKLID RENFVDIVDA KLKIPVSGSK SEGLLYVHSS RGGPFQRWHL DEVFLELKDG QQIPVFKLSG ENGDEVKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55744
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol