Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coiled-coil domain-containing protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001269587.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 83643 |
Nome | Coiled-coil domain-containing protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062421
|
enQuireBio™
QP8059-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16082421
|
enQuireBio™
QP8059-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072421
|
enQuireBio™
QP8059-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092421
|
enQuireBio™
QP8059-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002431
|
enQuireBio™
QP8059-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012431
|
enQuireBio™
QP8059-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001269587.1 | |
Coiled-coil domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83643 | |
Research Use Only | |
CCDC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CQLPSEWRPL SEGCRAELAE TIVYARVLAL HPEAPGLYNH LPWQYHAGQG GLFYSAEVEM LCDQAWGSML EVPAGSRLNL TGLGYFSCHS HTVVQDYSYF FFLRMDENYN LLPHGVNFQD AIFPDTQENR RMFSSLFQFS NCSQGQQLAT FSSDWEIQED SRLMCSSVQK ALFEEEDHVK KLQQKVATLE KRNRQLRERV KKVKRSLRQA RKKGRHLELA NQKLSEKLAA GALPHINARG PVRPPYLRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |