Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001290039.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1282 |
Nome | Collagen alpha-1(IV) chain Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958239
|
enQuireBio™
QP5852-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001290039.1 | |
Collagen alpha-1(IV) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1282 | |
Research Use Only | |
COL4A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GFLVTRHSQT IDDPQCPSGT KILYHGYSLL YVQGNERAHG QDLGTAGSCL RKFSTMPFLF CNINNVCNFA SRNDYSYWLS TPEPMPMSMA PITGENIRPF ISRCAVCEAP AMVMAVHSQT IQIPPCPSGW SSLWIGYSFV MHTSAGAEGS GQALASPGSC LEEFRSAPFI ECHGRGTCNY YANAYSFWLA TIERSEMFKK PTPSTLKAGE LRTHVSRCQV CMRRT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |