Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREB3L2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CREB3L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7764-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16000671
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001240704.1
CREB3L2 Protein
Research Use Only
CREB3L2
Recombinant Protein
E. coli
MEVLESGEQG VLQWDRKLSE LSEPGDGEAL MYHTHFSELL DEFSQNVLGQ LLNDPFLSEK SVSMEVEPSP TSPAPLIQAE HSYSLCEEPR AQSPFTHITS DSFNDDEVES EKWYLSTDFP STSIKTEPVT DEPPPGLVPS VTLTITAIST PLEKEEPPLE MNTGVDSSCQ TIIPKIKLEP HEVDQFLNFS PKEGLSALPV SLWVMDMVSG STEREYGERA GMSLYHRCCS WLYEIALFLK NKNFASK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64764
50 μg
Not determined.
Full Length of BC063666
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol