Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Crossover junction endonuclease EME1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Crossover junction endonuclease EME1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001159603.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 146956 |
Nome | Crossover junction endonuclease EME1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16082091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002101
|
enQuireBio™
QP8003-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012101
|
enQuireBio™
QP8003-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001159603.1 | |
Crossover junction endonuclease EME1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
146956 | |
Research Use Only | |
EME1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALKKSSPSL DSGDSDSEEL PTFAFLKKEP SSTKRRQPER EEKIVVVDIS DCEASCPPAP ELFSPPVPEI AETVTQTQPV RLLSSESEDE EEFIPLAQRL TCKFLTHKQL SPEDSSSPVK SVLDHQNNEG ASCDWKKPFP KIPEVPLHDT PERSAADNKD LILDPCCQLP AYLSTCPGQS SSLAVTKTNS DILPPQKKTK PSQKVQGRGS HGCRQQRQAR QKESTLRRQE RKNAALVTRM KAQRPEECLK HIIVVLDPVL LQMEGGGQLL GALQTMECRC VIEAQAVPCS VTWRRRAGPS EDREDWVEEP TVLVLLRAEA FVSMIDNGKQ GSLDSTMKGK ETLQGFVTDI TAKTAGKALS LVIVDQEKCF SLELLFFDFL PCTSAQNPPR RGKQGANKQT KKQQQRQPEA SIGSMVSRVD AEEALVDLQL HTEAQAQIVQ SWKELADFTC AFTKAVAEAP FKKLRDETTF SFCLESDWAG GVKVDLAGRG LALVWRRQIQ QLNRVSLEMA SAVVNAYPSP QLLVQAYQQC FSDKERQNLL ADIQVRRGEG VTSTSRRIGP ELSRRIYLQM TTLQPHLSLD SAD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |