Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL5 / ENA-78 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1019-5 ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15953038
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002985.1
CXCL5 / ENA-78 Protein
Research Use Only
CXCL5
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
6374
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AAVLRELRCV CLQTTQGVHP KMISNLQVFA IGPQCSKVEV VASLKNGKEI CLDPEAPFLK KVIQKILDGG NKEN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.